Thiamethoxam
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine
T3811-1G T3811-25G T3811-5G
TCIAT3811-1GEA 68 EUR
TCIAT3811-1G TCIAT3811-25G TCIAT3811-5G
Thiamethoxam
Thiamethoxam
Formula: C₈H₁₀ClN₅O₃S
Número MDL: MFCD03792862
Núm. CAS: 153719-23-4
UN: 1325