1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Proveedor: TCI
T3901-1G T3901-5G
TCIAT3901-1GEA 40 EUR
TCIAT3901-1G TCIAT3901-5G
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₀Br₄
MW: 449.8 g/mol
Número MDL: MFCD00009664
Núm. CAS: 15442-91-8
UN: 3261