4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Proveedor: TCI
T3912-1G T3912-5G
TCIAT3912-1GEA 61 EUR
TCIAT3912-1G TCIAT3912-5G
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formula: C₁₉H₂₀BNO₂
Número MDL: MFCD17015781
Núm. CAS: 406482-72-2