4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
T3917-1G T3917-200MG
TCIAT3917-1GEA 303 EUR
TCIAT3917-1G TCIAT3917-200MG
4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Formula: C₈H₆N₄O₂
MW: 190,16 g/mol
Número MDL: MFCD01569290
Núm. CAS: 34114-12-0