1,3-Thiazolan-2-one
Proveedor: TCI
Sinónimos: Thiazolidin-2-one
T3926-25G T3926-5G
TCIAT3926-25GEA 89 EUR
TCIAT3926-25G TCIAT3926-5G
1,3-Thiazolan-2-one
1,3-Thiazolan-2-one
Formula: C₃H₅NOS
Número MDL: MFCD01332388
Núm. CAS: 2682-49-7