[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Proveedor: TCI
T3927-1G T3927-250MG
TCIAT3927-1GEA 110 EUR
TCIAT3927-1G TCIAT3927-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₆F₃NO
Número MDL: MFCD01862648
Núm. CAS: 386704-04-7