(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
T3955-25G T3955-5G
TCIAT3955-25GEA 214 EUR
TCIAT3955-25G TCIAT3955-5G
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Formula: C₂₆H₂₆O₅
Número MDL: MFCD08703966
Núm. CAS: 55094-52-5