2-(3-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
Proveedor: TCI
Sinónimos: Suprofen, 2-(4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
U0138-100MG U0138-25MG
TCIAU0138-100MGEA 355 EUR
TCIAU0138-100MG TCIAU0138-25MG
2-(3-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl)propanoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃S
MW: 260.30 g/mol
Número MDL: MFCD00079572
Núm. CAS: 40828-46-4
UN: 2811