Y-320
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-​(4-​chlorophenyl)​-​N-​[3-​cyano-​4-​[4-​(4-​morpholinyl)​-​1-​piperidinyl]​phenyl]​-​5-​methyl-1H-​pyrazole-​4-​carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-(3-cyano-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)phenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Y0019-25MG Y0019-5MG
TCIAY0019-25MGEA 207 EUR
TCIAY0019-25MG TCIAY0019-5MG
Y-320
Y-320
Formula: C₂₇H₂₉ClN₆O₂
MW: 505,01 g/mol
Número MDL: MFCD28099803
Núm. CAS: 288250-47-5