2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR75243-500G OR75243-2.5KG
APOSOR75243-500GEA 89 EUR
APOSOR75243-500G APOSOR75243-2.5KG
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol)
Formula: C₂₃H₃₂O₂
Número MDL: MFCD00043641
Núm. CAS: 119-47-1