Accesorios de ventilación, sistemas de extracción
Proveedor: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 586.28 EUR
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Accesorios de ventilación, sistemas de extracción
Ventiladores
Monitor de aire de salida opcional con ventilador:
Para una fácil ventilación y control del sistema completo de ventilación para armarios de seguridad. Un sensor controla la corriente/velocidad de flujo de aire real y emite una señal visual y acústica si los valores descienden por debajo de los valores establecidos. La unidad de monitorización de extracción completa se proporciona preensamblada (lista para conectar) y se coloca directamente en la cabina. El valor establecido para el caudal de corriente de aire se predetermina de fábrica y se puede ajustar de forma individual mediante el conector de diferencia de presión. Además del caudal volumétrico, también se controla el suministro eléctrico. El sistema incluye dos contactos flotantes (24 V/2 A) para la transmisión de señales a una sala de control externa. El acumulador de almacenamiento interno alimenta a los sistemas de control durante 4 horas en el caso de un fallo de suministro eléctrico, pantalla con indicación de fallo fácil y permite el control permanente según la norma DIN EN 1946-7. La carcasa está fabricada en chapa de acero con revestimiento pulvimetalúrgico, mica plateada.
Características del monitor de aire de salida:
Memoriza los últimos 50 mensajes de error, incluido fecha, hora, tipo de error y cambio de menú.
– Moderna pantalla LED 'Blue Mode' con selección de idioma inglés, alemán y francés
– Indicador del intervalo de servicio de mantenimiento
– Declaración de conformidad ATEX según la directiva 94/9/EC y certificado de tipo por TÜV Süd
Monitor de aire de salida que incluye funciones adicionales de ventilador:
Aire de salida volumétrico y adecuado para todos los tamaños de armario, regulable electrónicamente.
– La función de monitor de aire de salida se puede apagar
– Ventilador conforme a la norma DIN EN 14986
– Caudal volumétrico 0 – 72 m³/h (gradual, sin resistencia)
– RPM 0 – 2820 1/min (gradual, sin resistencia)
Unidad de ventilación con ventilador:
Para una fácil ventilación de armarios de seguridad. La unidad de ventilación que incluye el ventilador conforme a la norma DIN EN 14986 se suministra preensamblada (lista para conectar) y se coloca directamente en la cabina. Con declaración de conformidad ATEX según la directiva 94/9/EC y certificado de tipo por TÜV Süd. La carcasa está fabricada en chapa de acero con revestimiento pulvimetalúrgico, mica plateada.
Sistema de aviso de filtración multigradual:
Monitorización regulable de la diferencia de presión. Los elementos de filtro y la cubierta del filtro se controlan mediante microconmutadores.
Función de tiempo, hasta el siguiente servicio, de conformidad con las normas DIN 12927 y EN 13463, el cambio de filtro debe hacerse anualmente. Comprobación trimestral de los filtros de carbón activado por el usuario, controlado a través de la entrada de protocolo y función de tiempo.
– Lista de sustancias que se pueden filtrar
– Flujo volumétrico del aire de salida regulable electrónicamente para todos los tamaños de armario
– Pantalla LED 'Blue Mode' con selección de idioma inglés, alemán o francés, sistema de aviso con indicación de fallos del ventilador y registro electrónico de los mensajes de error
– Dos contactos flotante (24 V/2 A) para transmisión de señales
RPM: 0 – 2820 1/min (gradual, sin resistencia), caudal: 0 – 37 m³/h
Cumple los requisitos de TRbF 20 Anexo L, BGV A1, BGR 132 y TRBS 2153. Ventilador conforme a la norma DIN EN 14986. Declaración de conformidad ATEX según la directiva 94/9/EC y certificado de tipo por TÜV Süd. Cumple los requisitos de los laboratorios modernos 'laboratorios verdes' con la mayor flexibilidad de instalación.
Ventiladores radiales
Para la extracción de atmósferas explosivas y gases que son nocivos para la salud. Carcasa con junta de eje de poliuretano (PP-FR) (ignífugo) fabricando usando el proceso de moldeo por inyección de polipropileno, rotor con rotación a izquierdas con palas de cuchara.
Los ventiladores cumplen la norma DIN EN 14986 y sin idóneos para el uso universal y conforme a ATEX.
La corriente de salida no entra en contacto con el motor. Solo es necesaria una versión a prueba de explosiones dentro de áreas con riesgo de explosión. En general, todos los ventiladores nuevos deben contar con la conformidad ATEX.
Certificaciones: ATEX-compliant.