β-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
303110010 303110050 303110250
ACRO303110010EA 108 EUR
ACRO303110010 ACRO303110050 ACRO303110250
β-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo 99%
β-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Pto. de fusión: 165…168 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006593
Núm. CAS: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -96° to -117° (20°C, 589 nm) (c=1, water)