β-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
L10154.03
L10154.06
L10154.03EA
78.8
EUR
L10154.03
L10154.06
β-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
β-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 2492-87-7
Molecular Formula: C12H15NO8
Formula Weight: 301.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 166-167°
Beilstein Reference: 92211
Optical Rotation: -103° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00006593
Formula:
C₁₂H₁₅NO₈ MW: 301.25 g/mol Pto. de fusión: 166…167 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00006593 Núm. CAS: 2492-87-7 EINECS: 219-661-3 |