EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B25057.14 B25057.22 B25057.06
B25057.14EA 300 EUR
B25057.14 B25057.22 B25057.06
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) 98%
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina)
Purity: 98% CAS No.: 1892-57-5 Molecular Formula: C8H17N3 Formula Weight: 155.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 66-68°/1mm Beilstein Reference: 507429 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00044916
Formula: C₈H₁₇N₃
MW: 155,24 g/mol
Pto. Ebullición: 66…68 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 114…115 °C
Densidad: 0,885
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00044916
Núm. CAS: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Clear colorless to yellow
Form Liquid
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1.4590-1.4630 @ 20°C
Assay (GC) ≥96.0%