N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10807.14 A10807.06 A10807.03
A10807.14EA 349 EUR
A10807.14 A10807.06 A10807.03
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato 98+%
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Purity: 98+% CAS No.: 25952-53-8 Molecular Formula: C8H17N3.HCl Formula Weight: 191.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: ca 113° Beilstein Reference: 5764110 MDL No.: MFCD00012503
Formula: C₈H₁₇N₃·HCl
Pto. de fusión: ∼ 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012503
Núm. CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM