4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromuro de 4-(metilsulfonil)bencilo, α-Bromo-4-(metilsulfonil)tolueno
357580025 357580100
ACRO357580025EA 110 EUR
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro tech.
4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.13
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185849
Núm. CAS: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %