Cobre (II)-etilendiamina complex 1 M in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobre (II)-etilendiamina en solución, Bis(etilendiamina)cobre dihidróxido
258550010 258550025
ACRO258550010EA 159 EUR
ACRO258550010 ACRO258550025
Cobre (II)-etilendiamina complex 1 M in water
Cobre (II)-etilendiamina
Formula: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
MW: 217.76 g/mol
Densidad: 1.1 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274628
Núm. CAS: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue Solution
Solubility (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear
Ratio (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1
Strength 0.98 to 1.02 M (Copper molarity)