1,3-Di-terc-butilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B20290.03
B20290.06
B20290.14
B20290.03EA
113
EUR
B20290.03
B20290.06
B20290.14
1,3-Di-terc-butilbenceno ≥99%
1,3-Di-terc-butilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 1014-60-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 83°(183°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 106-107°/18mm
MDL No.: MFCD00008830
Formula:
C₁₄H₂₂ Pto. Ebullición: 106…107 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 10…11 °C Densidad: 0,859 Pto. de inflamación: 83 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008830 Núm. CAS: 1014-60-4 |