1,4-Dibutilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16396.03
L16396.09
L16396.03EA
44.1
EUR
L16396.03
L16396.09
1,4-Dibutilbenceno ≥97%
1,4-Dibutilbenceno
Purity: 97+%
CAS No.: 1571-86-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -31°
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1858055
MDL No.: MFCD01076591
Formula:
C₁₄H₂₂ Pto. Ebullición: 227 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 0,856 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076591 Núm. CAS: 1571-86-4 |