N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00403.06
L00403.14
L00403.06EA
76.5
EUR
L00403.06
L00403.14
N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro 99%
N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro
Purity: 99%
CAS No.: 3575-32-4
Molecular Formula: C8H12N2.2HCl
Formula Weight: 209.12
Melting Point: 216° dec.
Beilstein Reference: 3694384
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012971
Formula:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012971 Núm. CAS: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |