N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
204340050 204340250
ACRO204340050EA 70.2 EUR
ACRO204340050 ACRO204340250
N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro 99%
N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₈H₁₄Cl₂N₂
MW: 209.12 g/mol
Pto. de fusión: 217 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012971
Núm. CAS: 3575-32-4
EINECS: 222-693-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %