4-Amino-N,N-dietilanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
407390050 407390250 407391000 407395000
ACRO407390050EA 30.1 EUR
ACRO407390050 ACRO407390250 ACRO407391000 ACRO407395000
4-Amino-N,N-dietilanilina 98%
4-Amino-N,N-dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 0,988 g/cm³
Pto. de inflamación: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007861
Núm. CAS: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %