N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfato de N,N-dietilbenceno-1,4-diamonio
A17832.0B
A17832.18
A17832.30
A17832.0BEA
341
EUR
A17832.0B
A17832.18
A17832.30
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato 97%
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato
Purity: 97%
CAS No.: 6283-63-2
Molecular Formula: C10H16N2.H2SO4
Formula Weight: 262.33
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 4219768
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Pto. Ebullición: 274…275 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 183…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012993 Núm. CAS: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |