N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfato de N,N-dietilbenceno-1,4-diamonio
D0520-25G
D0520-500G
D0520-100G
TCIAD0520-25GEA
29
EUR
TCIAD0520-25G
TCIAD0520-500G
TCIAD0520-100G
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₄S MW: 262.33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012993 Núm. CAS: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 5.0 % |