N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Sulfato de N,N-dietilbenceno-1,4-diamonio
M-Clarity™ quality level = MQ100
07670-100G 07670-25G
07670-100GEA 319 EUR
07670-100G 07670-25G
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato, Supelco®
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
MW: 262,33 g/mol
Pto. Ebullición: 274…275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012993
Núm. CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a1e54ad3bc9934480e55f5c853db5531ba2d404&vid=ee626d85dc9065644ef46be1605870e6dd5fc3f4&prid=web&clid=SAPDAM