N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Sulfato de N,N-dietilbenceno-1,4-diamonio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03121.0100 1.03121.9025
1.03121.0100EA 172 EUR
1.03121.0100 1.03121.9025
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato, Supelco®
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Pto. Ebullición: 274…275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012993
Núm. CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 184 - 186 °C
Molar Mass 262.33 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Boiling Point 274 - 275 °C (1013 hPa)
pH 2.1 - 2.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C