N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de N,N-dimetilbenceno-1,4-diamonio
A14175.14
A14175.22
A14175.36
A14175.14EA
75.1
EUR
A14175.14
A14175.22
A14175.36
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato 98%
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato
Purity: 98%
CAS No.: 536-47-0
Molecular Formula: C8H12N2.H2SO4
Formula Weight: 234.28
Odour: Odourless
Melting Point: 200-205° dec.
Beilstein Reference: 4612278
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012992
Formula:
C₈H₁₄N₂O₄S Pto. de fusión: 200…205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012992 Núm. CAS: 536-47-0 EINECS: 208-636-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |