N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
181430250 181431000
ACRO181430250EA 86.8 EUR
ACRO181430250 ACRO181431000
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato 99%
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula: C₈H₁₄N₂O₄S
Pto. de fusión: 234…236 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012992
Núm. CAS: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %