Cafeína, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3,7-Dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona
M-Clarity™ quality level = MQ100
41019-5G 41019-1G
41019-5GEA 67.2 EUR
41019-5G 41019-1G
Cafeína, Supelco®
Cafeína
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
Pto. de fusión: 235…239 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005758
Núm. CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Índice Merck: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f32f2961a9624593ad2208ea5ec8df149b7831&vid=6e01f5468289365f67995e462a55d79debd3e6b3&prid=web&clid=SAPDAM