2-Metoxi-1-naftaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
B20483.06
B20483.14
B20483.22
B20483.06EA
31.5
EUR
B20483.06
B20483.14
B20483.22
2-Metoxi-1-naftaldehído ≥99%
2-Metoxi-1-naftaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 5392-12-1
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 204-206°/18mm
MDL No.: MFCD00004004
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,21 g/mol Pto. Ebullición: 204…206 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 81…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004004 Núm. CAS: 5392-12-1 EINECS: 226-392-5 |