Cloruro de 2-naftoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14046.09 A14046.18 A14046.30
A14046.09EA 63.6 EUR
A14046.09 A14046.18 A14046.30
Cloruro de 2-naftoílo ≥98%
Cloruro de 2-naftoílo
Purity: 98% CAS No.: 2243-83-6 Molecular Formula: C11H7ClO Formula Weight: 190.63 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 159-160°/9mm Beilstein Reference: 907776 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004093
Formula: C₁₁H₇ClO
Pto. Ebullición: 159…160 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004093
Núm. CAS: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
UN: 3261
ADR: 8,II