3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21927.03
B21927.06
B21927.14
B21927.03EA
56.8
EUR
B21927.03
B21927.06
B21927.14
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) ≥98%
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Purity: 98+%
CAS No.: 75621-03-3
Molecular Formula: C32H58N2O7S
Formula Weight: 614.88
Melting Point: 156-158° dec.
MDL No.: MFCD00012116
Formula:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012116 Núm. CAS: 75621-03-3 Índice Merck: 13,02052 |