3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: CHAPS
220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
220201-1EA 84.2 EUR
220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS), Millipore®
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89 g/mol
Pto. de fusión: 116
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081083
Núm. CAS: 75621-03-3
Índice Merck: 13,02052