3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: CHAPS
A1099.0005 A1099.0050
A1099.0005EA 104 EUR
A1099.0005 A1099.0050
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89 g/mol
Pto. de fusión: 116
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081083
Núm. CAS: 75621-03-3
Índice Merck: 13,02052