CHAPSO, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
220202-1 220202-5
220202-1EA 189 EUR
220202-1 220202-5
CHAPSO, Millipore®
CHAPSO
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 82473-24-3