Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
415920010 415925000
ACRO415920010EA 232 EUR
ACRO415920010 ACRO415925000
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) 90%
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Pto. de fusión: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012159
Núm. CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %