Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23792.02
B23792.88
B23792.02EA
93.9
EUR
B23792.02
B23792.88
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) tech. 90%, grado técnico
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Purity: 90%
CAS No.: 298-83-9
Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6
Formula Weight: 817.65
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4115923
Formula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012159 Núm. CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |