Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) ≥98.0% para biología molecular
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Dicloruro de 5,5'-difenil-3,3'-bis(4-nitrofenil)-2,2'-(3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilen)ditetrazolio
438592XEA 142 EUR
438592X 438597T
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) ≥98.0% para biología molecular
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012159
Núm. CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 98,0 %
Apariencia Yellow powder
Espectro IR Pasa test
Agua Max. 5,0 %
Cenizas sulfatadas Max. 0,20 %
Absortibidad (256,6 nm) Pasa test
Control por TLC Pasa test