Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore (Oncogene)
Atención
Sinónimos: Dicloruro de 5,5'-difenil-3,3'-bis(4-nitrofenil)-2,2'-(3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilen)ditetrazolio
484235-1 484235-250 484235-1
484235-1EA 297 EUR
484235-1 484235-250 CALB484235-1
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT), Millipore®
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012159
Núm. CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4