Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Proveedor: Biotium
Atención
Sinónimos: Dicloruro de 5,5'-difenil-3,3'-bis(4-nitrofenil)-2,2'-(3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilen)ditetrazolio
10008-1 10008-2 10008
10008-1EA 231 EUR
10008-1 10008-2 10008.
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012159
Núm. CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4