Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT), grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Dicloruro de 5,5'-difenil-3,3'-bis(4-nitrofenil)-2,2'-(3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilen)ditetrazolio
0329-1GEA 236 EUR
0329-1G 0329-500MG
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT), grado ultrapuro
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012159
Núm. CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass