Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicloruro de 5,5'-difenil-3,3'-bis(4-nitrofenil)-2,2'-(3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilen)ditetrazolio
A1243.0001
A1243.0005
A1243.0001EA
128
EUR
A1243.0001
A1243.0005
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Formula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ MW: 817,65 g/mol Pto. de fusión: 200 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012159 Núm. CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |