Ácido 3-amino-2-naftoico 85% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-naphthoic Acid
104140050 104140250
ACRO104140050EA 112 EUR
ACRO104140050 ACRO104140250
Ácido 3-amino-2-naftoico 85% tech.
Ácido 3-amino-2-naftoico
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Pto. Ebullición: 383 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00004115
Núm. CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Índice Merck: 13,00451
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Titration with HClO4 ≥80 %