Ácido 3-amino-2-naftoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-2-naphthoic Acid
L19312.03
L19312.06
L19312.03EA
44.8
EUR
L19312.03
L19312.06
Ácido 3-amino-2-naftoico 97%
Ácido 3-amino-2-naftoico
Purity: 97%
CAS No.: 5959-52-4
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 744099
Merck Reference: 14,452
MDL No.: MFCD00004115
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Pto. Ebullición: 383 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004115 Núm. CAS: 5959-52-4 EINECS: 227-726-2 Índice Merck: 14,452 |