Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,5-Dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio dihidrato
D0596-25G D0596-500G
TCIAD0596-25GEA 49 EUR
TCIAD0596-25G TCIAD0596-500G
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150612
Núm. CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Índice Merck: 13,02261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9c9d1eafb06879f81097982f90fb840d6fd9a0&vid=9f9c9d1eafb06879f81097982f90fb840d6fd9a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.5 % (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 11.0 %
Sulfate max. 0.02%