Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio dihidrato
22414.06 22414.14 22414.22
22414.06EA 34.6 EUR
22414.06 22414.14 22414.22
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato ACS
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato
CAS No.: 5808-22-0 Molecular Formula: C10H6Na2O8S2.2H2O Formula Weight: 400.29 (364.26anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-White to Buff-Coloured Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3647189 Merck Reference: 14,2241 MDL No.: MFCD00150612
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150612
Núm. CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Índice Merck: 14,2241