Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155190250 155191000 155195000
ACRO155190250EA 61 EUR
ACRO155190250 ACRO155191000 ACRO155195000
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato 98%
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150612
Núm. CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Índice Merck: 13,02261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Suitability (for det. of NO3 and HCHO) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Residue after ignition ≤0.2 %