Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio dihidrato
300600100 300600250 300601000
ACRO300600100EA 39.2 EUR
ACRO300600100 ACRO300600250 ACRO300601000
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato ACS
Ácido cromotrópico sal disódica dihidrato
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150612
Núm. CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Índice Merck: 13,02261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (to formaldehyde) Passes test
Clarity of solution Passes test