Ácido 4-aminonaftaleno-1-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41535.0050 8.41535.0100
8.41535.0050EA 245 EUR
8.41535.0050 8.41535.0100
Ácido 4-aminonaftaleno-1-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-aminonaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Pto. Ebullición: 434 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004027
Núm. CAS: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,06490
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.31 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 223.24 g/mol
Density 1.67 g/cm3 (20 °C)