Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
B24339.14
B24339.22
B24339.14EA
83.4
EUR
B24339.14
B24339.22
Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico 99%
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 116-63-2
Molecular Formula: C10H9NO4S
Formula Weight: 239.25
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2697469
Merck Reference: 14,454
MDL No.: MFCD00004019
Formula:
C₁₀H₉NO₄S MW: 239,25 g/mol Pto. Ebullición: 466 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004019 Núm. CAS: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Índice Merck: 14,454 |